WH0027349M1
Monoclonal Anti-MT antibody produced in mouse
clone 2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MCT, Anti-MGC47838, Anti-malonyl-CoA:acyl carrier protein transacylase, mitochondrial
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MCAT(27349)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
KKPLVSVYSNVHAHRYRHPGHIHKLLAQQLVSPVKWEQTMHAIYERKKGRGFPQTFEVGPGRQLGAILKSCNMQAWKSYSAVDVLQTLEHVDLDPQEPPR