Kluczowe dokumenty
WH0027242M8
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNFRSF21 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BM018, Anti-DR6, Anti-MGC31965, Anti-tumor necrosis factor receptor superfamily, member 21
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny receptorów TNF. Wykazano, że receptor ten aktywuje NF-kappaB i MAPK8/JNK oraz indukuje apoptozę komórek. Poprzez swoją domenę śmierci receptor ten oddziałuje z białkiem TRADD, o którym wiadomo, że służy jako adaptor pośredniczący w transdukcji sygnału receptorów TNF. Badania nokautu u myszy sugerują, że gen ten odgrywa rolę w aktywacji komórek pomocniczych T i może być zaangażowany w stan zapalny i regulację immunologiczną. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TNFRSF21 (AAH05192.1, 1 a.a. ~ 124 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MQFNFELSFKYVLYSSYSWLKLDHTIADCMVFTWTPCRMLDYLYSSYANMLWAGEMKSSSHQDLLFKWLDNWATKELHLLGFELFWNTLLHFGKSKSSASGALSIENLPSFALKDVLFFIYT
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)