Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0027101M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CACYBP antibody produced in mouse
clone 2E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GIG5, Anti-MGC87971, Anti-PNAS107, Anti-RP1102G20.6, Anti-S100A6BP, Anti-SIP, Anti-calcyclin binding protein
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CACYBP(27101)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest białkiem wiążącym kalcylinę. Może być zaangażowane w zależną od wapnia ubikwitynację i późniejszą proteosomalną degradację białek docelowych. Prawdopodobnie służy jako mostek molekularny w kompleksach ubikwityny E3 i uczestniczy w degradacji beta-kateniny za pośrednictwem ubikwityny. Dla tego genu znaleziono dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CACYBP (AAH05975, 1 a.a. ~ 228 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MASEELQKDLEEVKVLLEKATRKRVRDALTAEKSKIETEIKNKMQQKSQKKAELLDNEKPAAVVAPITTGYTVKISNYGWDQSDKFVKIYITLTGVHQVPTENVQVHFTERSFDLLVKNLNGKSYSMIVNNLLKPISVEGSSKKVKTDTVLILCRKKVENTRWDYLTQVEKECKEKEKPSYDTETDPSEGLMNVLKKIYEDGDDDMKRTINKAWVESREKQAKGDTEF
Działania biochem./fizjol.
CACYBP (białko wiążące kalcygeninę) jest częścią mechanizmu ubikwitynacji i bierze udział w degradacji β-kateniny. Może oddziaływać z S100, SIAH1 (seven in absentia homolog 1) i SKP1 (S-phase kinase-associated protein 1). CACYBP bierze udział w proliferacji, różnicowaniu, oporności wielolekowej i nowotworzeniu. Może działać jako onkogen i jako supresor nowotworu. W komórkach glejaka CACYBP zwiększa proliferację komórkową.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CacyBP/SIP protein is important for the proliferation of human glioma cells.
Shi H, et al.
IUBMB Life, 66, 286-291 (2014)
CacyBP/SIP inhibits Doxourbicin-induced apoptosis of glioma cells due to activation of ERK1/2.
Tang Y, et al.
IUBMB Life, 68, 211-219 (2016)
Expression and regulation of CacyBP/SIP in chronic lymphocytic leukemia cell balances of cell proliferation with apoptosis.
Fu C, et al.
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 142, 741-748 (2016)
S100A6 protein negatively regulates CacyBP/SIP-mediated inhibition of gastric cancer cell proliferation and tumorigenesis.
Ning X, et al.
PLoS ONE, 7, e30185-e30185 (2012)