Kluczowe dokumenty
WH0026232M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FBXO2 antibody produced in mouse
clone 1G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-F-box protein 2, Anti-FBG1, Anti-FBX2, Anti-Fbs1, Anti-NFB42
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBXO2(26232)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek F-box, która charakteryzuje się motywem około 40 aminokwasów, F-box. Białka F-box stanowią jedną z czterech podjednostek kompleksu ligazy białek ubikwityny zwanego SCF (SKP1-cullin-F-box), który funkcjonuje w ubikwitynacji zależnej od fosforylacji. Białka F-box dzielą się na 3 klasy: Fbws zawierające domeny WD-40, Fbls zawierające powtórzenia bogate w leucynę oraz Fbxs zawierające albo różne moduły interakcji białko-białko, albo brak rozpoznawalnych motywów. Białko kodowane przez ten gen należy do klasy Fbxs. Białko to jest wysoce podobne do szczurzego białka NFB42 (neural F Box 42 kDa), które jest wzbogacone w układzie nerwowym i może odgrywać rolę w utrzymaniu neuronów w stanie postmitotycznym. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FBXO2 (AAH25233, 1 a.a. ~ 296 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MDGDGDPESVGQPEEASPEEQPEEASAEEERPEDQQEEEAAAAAAYLDELPEPLLLRVLAALPAAELVQACRLVCLRWKELVDGAPLWLLKCQQEGLVPEGGVEEERDHWQQFYFLSKRRRNLLRNPCGEEDLEGWCDVEHGGDGWRVEELPGDSGVEFTHDESVKKYFASSFEWCRKAQVIDLQAEGYWEELLDTTQPAIVVKDWYSGRSDAGCLYELTVKLLSEHENVLAEFSSGQVAVPQDSDGGGWMEISHTFTDYGPGVRFVRFEHGGQDSVYWKGWFGARVTNSSVWVEP
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)