Kluczowe dokumenty
WH0026225M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARL5A antibody produced in mouse
clone 1F12-1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ADP-ribosylation factor-like 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F12-1A6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARL5A(26225)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny ARF białek wiążących GTP. Dzięki charakterystycznej lokalizacji jądrowej/jądrowej i interakcji z HP1alfa, białko to jest regulowane rozwojowo i może odgrywać rolę w dynamice jądrowej i/lub kaskadach sygnalizacyjnych podczas rozwoju embrionalnego. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. Gen ten posiada wiele pseudogenów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
Rekombinowane białko ARL5 (AAH01254, 1 a.a. ~ 179 a.a.) o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MGILFTRIWRLFNHQEHKVIIVGLDNAGKTTILYQFSMNEVVHTSPTIGSNVEEIVINNTRFLMWDIGGQESLRSSWNTYYTNTEFVIVVVDSTDRERISVTREELYKMLAHEDLRKAGLLIFANKQDVKECMTVAEISQFLKLTSIKDHQWHIQACCALTGEGLCQGLEWMMSRLKIR
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)