Kluczowe dokumenty
WH0026027M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACOT11 antibody produced in mouse
clone 4D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ACOT11, Anti-BFIT, Anti-BFIT1, Anti-BFIT2, Anti-KIAA0707, Anti-STARD14, Anti-THEM1, Anti-thioesterase, adipose associated
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACOT11(26027)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko o aktywności tioesterazy acylo-CoA wobec substratów średnio- (C12) i długołańcuchowych (C18) acylo-CoA. Ekspresja podobnego białka mysiego w brązowej tkance tłuszczowej jest indukowana przez ekspozycję na zimno i tłumiona przez ciepło. Ekspresja białka myszy jest związana z otyłością, przy czym wyższą ekspresję stwierdzono u myszy odpornych na otyłość w porównaniu z myszami podatnymi na otyłość. Alternatywny splicing skutkuje dwoma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
THEA (AAH01517, 1 a.a. ~ 110 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MADGEGYRNPTEVQMSQLVLPCHTNQRGELSVGQLLKWIDTTACLSAERHAGCPCVTASMDDIYFEHTISVGQVVNIKAKVNRAFNSSMEVGIQVASEDLCSEKQWNVCK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)