WH0025870M2
Monoclonal Anti-SUMF2 antibody produced in mouse
clone 4B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp66I1024, Anti-MGC99485, Anti-sulfatase modifying factor 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUMF2(25870)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
QATSMVQLQGGRFLMGTNSPDSRDGEGPVREATVKPFAIDIFPVTNKDFRDFVREKKYRTEAEMFGWSFVFEDFVSDELRNKATQPMKSVLWWLPVEKAF