Kluczowe dokumenty
WH0025837M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAB26 antibody produced in mouse
clone 2H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-RAB26, member RAS oncogene family, Anti-V46133
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB26(25837)
Immunogen
RAB26 (NP_055168, 157 a.a. ~ 254 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AWLTEIHEYAQHDVALMLLGNKVDSAHERVKREDGEKLAKEYGLPFMETSAKTGLNVDLAFTAIAKELKRRSMKAPSEPRFRLHDYVKREGRGASCC
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)