Kluczowe dokumenty
WH0025805M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BAMBI antibody produced in mouse
clone 3C1-1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BMP and activin membrane-bound inhibitor homolog (Xenopus laevis), Anti-NMA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C1-1D1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAMBI(25805)
Opis ogólny
Gen ten koduje transbłonową glikoproteinę związaną z receptorami typu I rodziny transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-beta), których członkowie odgrywają ważną rolę w transdukcji sygnału w wielu procesach rozwojowych i patologicznych. Kodowane białko jest jednak pseudoreceptorem, pozbawionym wewnątrzkomórkowej domeny kinazy serynowo-treoninowej wymaganej do sygnalizacji. Podobne białka u żaby, myszy i danio pręgowanego funkcjonują jako negatywne regulatory TGF-beta, co doprowadziło do sugestii, że kodowane białko może funkcjonować w celu ograniczenia zakresu sygnalizacji rodziny TGF-beta podczas wczesnej embriogenezy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BAMBI (AAH19252, 1 a.a. ~ 260 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MDRHSSYIFIWLQLELCAMAVLLTKGEIRCYCDAAHCVATGYMCKSELSACFSRLLDPQNSNSPLTHGCLDSLASTTDICQAKQARNHSGTTIPTLECCHEDMCNYRGLHDVLSPPRGEASGQGNRYQHDGSRNLITKVQELTSSKELWFRAAVIAVPIAGGLTLVLIMLALRMLRSENKRLQDQRQMLSRLHYSFHGHSKKGQVAKLDLECMVPVSGHENCCLTCDKMRQADLSNDKILSLVHWGMYSGHGKLEFV
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)