WH0023404M6
Monoclonal Anti-EXOSC2 antibody produced in mouse
clone 4B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-RRP4, Anti-Rrp4p, Anti-exosome component 2, Anti-hRrp4p, Anti-p7
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EXOSC2(23404)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
ALKTRYIGEVGDIVVGRITEVQQKRWKVETNSRLDSVLLLSSMNLPGGELRRRSAEDELAMRGFLQEGDLISAEVQAVFSDGAVSLHTRS