Kluczowe dokumenty
WH0023332M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLASP1 antibody produced in mouse
clone 6A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp686D1968, Anti-DKFZp686H2039, Anti-KIAA0622, Anti-MAST1, Anti-cytoplasmic linker associated protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6A11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLASP1(23332)
Opis ogólny
CLASP, takie jak CLASP1, są niemotorycznymi białkami związanymi z mikrotubulami, które oddziałują z CLIP (np. CLIP170; MIM 179838). CLASP1 jest zaangażowany w regulację dynamiki mikrotubul w kinetochorze i w całym wrzecionie (Maiato i in., 2003 [PubMed 12837247]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
CLASP1 (NP_056097, 1133 a.a. ~ 1226 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DGLAKHPPPFSQPNSIPTAPSHKALRRSYSPSMLDYDTENLNSEEIYSSLRGVTEAIEKFSFRSQEDLNEPIKRDGKKECDIVSRDGGAASPAT
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)