Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0023208M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SYT11 antibody produced in mouse
clone 4E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp781D015, Anti-KIAA0080, Anti-MGC10881, Anti-MGC17226, Anti-Synaptotagmin XI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYT11(23208)
Immunogen
SYT11 (NP_689493, 84 a.a. ~ 139 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GPGREGGRRNLLVDAAEAGLLSRDKDPRGPSSGSCIDQLPIKMDYGEELRSPITSL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vishal A Salunkhe et al.
Physiological reports, 5(21) (2017-11-11)
MicroRNAs contribute to the maintenance of optimal cellular functions by fine-tuning protein expression levels. In the pancreatic β-cells, imbalances in the exocytotic machinery components lead to impaired insulin secretion and type 2 diabetes (T2D). We hypothesize that dysregulated miRNA expression
Gary P H Ho et al.
Science signaling, 16(772), eadd7220-eadd7220 (2023-02-15)
Synaptotagmin-11 (Syt11) is a vesicle-trafficking protein that is linked genetically to Parkinson's disease (PD). Likewise, the protein α-synuclein regulates vesicle trafficking, and its abnormal aggregation in neurons is the defining cytopathology of PD. Because of their functional similarities in the