Merck
WH0023087M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRIM35 antibody produced in mouse
clone 4F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HLS5, Anti-KIAA1098, Anti-MAIR, Anti-MGC17233, Anti-tripartite motif-containing 35
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM35(23087)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The function of this protein has not been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
TRIM35 (NP_055881, 394 a.a. ~ 493 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SGFWYVCRTQGVEGDHCVTSDPATSPLVLAIPRRLRVELECEEGELSFYDAERHCHLYTFHARFGEVRPYFYLGGARGAGPPEPLRICPLHISVKEELDG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services