Merck
WH0022984M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDCD11 antibody produced in mouse
clone 3E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ALG4, Anti-KIAA0185, Anti-programmed cell death 11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDCD11(22984)
Opis ogólny
PDCD11 is a NF-kappa-B (NFKB1; 164011)-binding protein that colocalizes with U3 RNA (MIM 180710) in the nucleolus and is required for rRNA maturation and generation of 18S rRNA (Sweet et al., 2003 [PubMed 14624448]; Sweet et al., 2008 [PubMed 17654514]).[supplied by OMIM
Immunogen
PDCD11 (AAH49838, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MANLEESFPRGGTRKIHKPEKAFQQSVEQDNLFDISTEEGSTKRKKSQKGPAKTKKLKIEKRESSKSAREKFEILSVESLCEGMRILGCVKEVNELELVISLPNGLQGFV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services