WH0022932M2
Monoclonal Anti-POMZP3 antibody produced in mouse
clone 2E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC8359, Anti-POM (POM121 homolog, rat) and ZP3 fusion, Anti-POM121, Anti-POMZP3
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POMZP3(22932)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
DQIFLDGQENKRSCLVDGLTDASSAFKVPRPGPDTLQFTVDVFHFANDSRNM*