WH0011278M1
Monoclonal Anti-KLF12 antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AP2REP, Anti-AP2rep, Anti-HSPC122, Anti-Kruppel-like factor 12
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLF12(11278)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MNIHMKRKTIKNINTFENRMLMLDGMPAVRVKTELLESEQGSPNVHNYPDMEAVPLLLNNVKGEPPEDSLSVDHFQTQTEPVDLSINKAR