Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0010785M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WDR4 antibody produced in mouse
clone 1F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-WD repeat domain 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WDR4(10785)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek WD. Powtórzenia WD to minimalnie konserwowane regiony o długości około 40 aminokwasów, zwykle otoczone klamrami gly-his i trp-asp (GH-WD), które mogą ułatwiać tworzenie heterotrimerycznych lub wielobiałkowych kompleksów. Członkowie tej rodziny są zaangażowani w różne procesy komórkowe, w tym progresję cyklu komórkowego, transdukcję sygnału, apoptozę i regulację genów. Gen ten został wykluczony jako kandydat na formę głuchoty niesyndromicznej (DFNB10), ale nadal jest kandydatem na inne zaburzenia mapowane na 21q22.3, a także na rozwój fenotypów zespołu Downa. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
WDR4 (AAH01074, 1 a.a. ~ 266 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MLLDVAVSPDDRFILTADRDEKIRVSWAAAPHSIESFCLGHTEFVSRISVPTQPGLLLSSSGDGTLRLWEYRSGRQLHCCHLASLQELVDPQAPQKFAASRIAFWCQENCVALLCDGTSVVYIFQLDARRQQLVYRQQLAFQHQVWDVAFEETQGLWVLQDCQEAPLVLYRPVGDQWQSVPESTVLKKVSGVLRGNWAMLEGSAGADASFSSLYKATFDNVTSYLKKEERLQQLEKKQRRRSPPPGPDGHAKKMRPGEATLSC
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)