Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0010611M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDLIM5 antibody produced in mouse
clone 3E11-F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ENH, Anti-L9, Anti-LIM, Anti-PDZ and LIM domain 5
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E11-F6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDLIM5(10611)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest białkiem domeny LIM. Domeny LIM to bogate w cysteinę podwójne palce cynkowe składające się z 50 do 60 aminokwasów, które biorą udział w interakcjach białko-białko. Białka zawierające domenę LIM stanowią rusztowanie dla tworzenia kompleksów wielobiałkowych. Białka te są zaangażowane w organizację cytoszkieletu, specyfikację linii komórkowych, rozwój narządów i onkogenezę. Kodowane białko jest również członkiem klasy białek Enigma, rodziny białek, które posiadają 100-aminokwasową domenę PDZ na N-końcu i od 1 do 3 domen LIM na C-końcu. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy, chociaż nie wszystkie z nich zostały w pełni scharakteryzowane. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PDLIM5 (AAH08741, 1 a.a. ~ 596 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSNYSVSLVGPAPWGFRLQGGKDFNMPLTISSLKDGGKAAQANVRIGDVVLSIDGINAQGMTHLEAQNKIKGCTGSLNMTLQRASAAPKPEPVPVQKGEPKEVVKPVPITSPAVSKVTSTNNMAYNKAPRPFGSVSSPKVTSIPSPSSAFTPAHATTSSHASPSPVAAVTPPLFAASGLHANANLSADQSPSALSAGKTAVNVPRQPTVTSVCSETSQELAEGQRRGSQGDSKQQNGPPRKHIVERYTEFYHVPTHSDASKKRLIEDTEDWRPRTGTTQSRSFRILAQITGTEHLKESEADNTKKANNSQEPSPQLASSVASTRSMPESLDSPTSGRPGVTSLTTAAAFKPVGSTGVIKSPSWQRPNQGVPSTGRISNSAAYSGSVAPANSALGQTQPSDQDTLVQRAEHIPAGKRTPMCAHCNQVIRGPFLVALGKSWHPEEFNCAHCKNTMAYIGFVEEKGALYCELCYEKFFAPECGRCQRKILGEVINALKQTWHVSCFVCVACGKPIRNNVFHLEDGEPYCETDYYALFGTICHGCEFPIEAGDMFLEALGYTWHDTCFVCSVCCESLEGQTFFSKKDKPLCKKHAHSVNF
Działania biochem./fizjol.
PDLIM5 (domena PDZ i LIM 5) jest zaangażowana w kilka procesów komórkowych, takich jak organizacja cytoszkieletu, specyfikacja linii komórkowej, rozwój narządów i onkogeneza. Działa również jako białko rusztowania, które pomaga łączyć kinazy białkowe i czynniki transkrypcyjne z elementami cytoszkieletu. Nonsynonimiczne polimorfizmy genu PDLIM5 powodują zarówno chorobę afektywną dwubiegunową (BPD), jak i schizofrenię.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yogesh Srivastava et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 18, 1315941-1315941 (2024-02-28)
Neuronal connectivity is regulated during normal brain development with the arrangement of spines and synapses being dependent on the morphology of dendrites. Further, in multiple neurodevelopmental and aging disorders, disruptions of dendrite formation or shaping is associated with atypical neuronal
Ryan Baumert et al.
The Journal of cell biology, 219(11) (2020-10-03)
In neurons, dendrites form the major sites of information receipt and integration. It is thus vital that, during development, the dendritic arbor is adequately formed to enable proper neural circuit formation and function. While several known processes shape the arbor
Mohd A Zain et al.
Psychiatric genetics, 23(6), 258-261 (2013-09-26)
Two single nucleotide polymorphisms of PDLIM5, rs7690296 and rs11097431, were genotyped using Mass-Array SNP genotyping by Sequenom technology in 244 bipolar disorder patients, 471 schizophrenia patients, and 601 control individuals who were Malay, Chinese, and Indian ethnic groups in the
Mohd Aizat Zain et al.
BMC medical genetics, 13, 91-91 (2012-10-04)
One of the genes suggested to play an important role in the pathophysiology of bipolar disorder (BPD) is PDLIM5, which encodes LIM domain protein. Our main objective was to examine the effect of olanzapine treatment on PDLIM5 mRNA expression in
Andrés D Maturana et al.
Cellular signalling, 23(5), 928-934 (2011-01-27)
Enigma homolog protein 1 (ENH1) acts as a scaffold that selectively associates protein kinases and transcription factors with cytoskeletal elements. ENH1 comprises an N-terminal PDZ domain and three C-terminal LIM domains. Through the LIM domains ENH1 interacts with the N-terminal