Kluczowe dokumenty
WH0010605M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PAIP1 antibody produced in mouse
clone 7E7, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-MGC12360, Anti-poly(A) binding protein interacting protein 1
Wybierz wielkość
200 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7E7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAIP1(10605)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen oddziałuje z białkiem wiążącym poli(A) oraz z kompleksem wiążącym czapeczkę eIF4A. Bierze udział w inicjacji translacji i biosyntezie białek. Nadekspresja tego genu w komórkach COS7 stymuluje translację. W tym miejscu zachodzi alternatywny splicing i zidentyfikowano trzy warianty transkryptu kodujące trzy różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PAIP1 (NP_001002, 76 a.a. ~ 185 a.a.) częściowe rekombinowane białko ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
YPTLSEYVQDFLNHLTEQPGSFETEIEQFAETLNGCVTTDDALQELVELIYQQATSIPNFSYMGARLCNYLSHHLTISPQSGNFRQLLQRCRTEYEVKDQAAKGDEVTR
Postać fizyczna
Rozwiązanie
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)