Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
WH0010574M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CCT7 antibody produced in mouse
clone 1D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CCTETA, Anti-Ccth, Anti-MGC110985, Anti-Nip71, Anti-TCP1eta, Anti-chaperonin containing TCP1, subunit 7 (eta)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCT7(10574)
Opis ogólny
Gen ten koduje chaperon molekularny, który jest członkiem kompleksu chaperoniny zawierającego TCP1 (CCT), znanego również jako kompleks pierścienia TCP1 (TRiC). Kompleks ten składa się z dwóch identycznych pierścieni, z których każdy zawiera osiem różnych białek. Niesfałdowane polipeptydy wchodzą do centralnej wnęki kompleksu i są fałdowane w sposób zależny od ATP. Kompleks fałduje różne białka, w tym aktynę i tubulinę. Dla tego genu znaleziono alternatywne warianty transkrypcyjne kodujące różne izoformy, ale do tej pory scharakteryzowano tylko dwa z nich. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CCT7 (AAH19296, 425 a.a. ~ 528 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RTIPGKQQLLIGAYAKALEIIPRQLCDNAGFDATNILNKLRARHAQGTWYGVDINNEDIADNFEAFVWEPAMVRINALTAASEAACLIVSVDETIKNPRSTVD
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)