WH0010450M2
Monoclonal Anti-PPIE antibody produced in mouse
clone 2F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CYP33, Anti-MGC111222, Anti-MGC3736, Anti-peptidylprolyl isomerase E (cyclophilin E)
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPIE(10450)
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
ATTKRVLYVGGLAEEVDDKVLHAAFIPFGDITDIQIPLDYETEKHRGFAFVEFELAEDAAAAIDNMNESELFGRTIRVNLAKPMRIKEGSSRPVWSDDD
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)