Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0010420M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TESK2 antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-testis-specific kinase 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TESK2(10420)
Opis ogólny
Ten produkt genu jest kinazą białkową serynowo-treoninową, która zawiera N-końcową domenę kinazy białkowej, która jest strukturalnie podobna do domen kinazy kinazy białkowej specyficznej dla jąder-1 i kinaz białkowych zawierających motyw LIM (LIMK). Jego ogólna struktura jest najbardziej zbliżona do tej pierwszej, co wskazuje, że należy on do podgrupy TESK rodziny kinaz białkowych LIMK/TESK. Gen ten ulega ekspresji głównie w jądrach i prostacie. Wzór ekspresji rozwojowej genu szczura w jądrze sugeruje ważną rolę tego genu w etapach mejotycznych i / lub wczesnych etapach spermiogenezy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TESK2 (AAH33085, 405 a.a. ~ 542 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GPGTMPLADWQEPLAPPIRRWCSLPGSPEFLHQEACPFVGREESLSDGPPPRLSSLKYRVKEIPPFRASALPAAQAHEAMDCSILQEENGFGSRPQGTSPAGASEEMEVEERPAGSTPATFSTSGIGLQTQGKQDG
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)