Kluczowe dokumenty
WH0010401M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIAS3 antibody produced in mouse
clone 4F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ14651, Anti-protein inhibitor of activated STAT, 3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIAS3(10401)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny modulatorów transkrypcji PIAS [inhibitor białka aktywowanego STAT (transduktor sygnału i aktywator transkrypcji)]. Białko funkcjonuje jako ligaza SUMO (mały modyfikator podobny do ubikwityny) - E3, która katalizuje kowalencyjne przyłączanie białka SUMO do określonych docelowych substratów. Wiąże się bezpośrednio z kilkoma czynnikami transkrypcyjnymi i blokuje lub zwiększa ich aktywność. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu tego genu, ale natura pełnej długości niektórych z tych wariantów nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PIAS3 (NP_006090, 453 a.a. ~ 550 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PPTKKHCSVTSAAIPALPGSKGVLTSGHQPSSVLRSPAMGTLGDFLSSLPLHEYPPAFPLGADIQGLDLFSFLQTESQHYGPSVITSLDEQDALGHF
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)