Kluczowe dokumenty
WH0010299M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MARCH6 antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIAA0597, Anti-Membrane-associated ring finger (C3HC4) 6, Anti-RNF176, Anti-TEB4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MARCH6(10299)
Immunogen
MARCH6 (NP_005876, 2 a.a. ~ 91 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DTAEEDICRVCRSEGTPEKPLYHPCVCTGSIKFIHQECLVQWLKHSRKEYCELCKHRFAFTPIYSPDMPSRLPIQDIFAGLVTSIGTAIR
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)