WH0010077M2
Monoclonal Anti-TSPAN32 antibody produced in mouse
clone 2B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC22455, Anti-PHEMX, Anti-PHMX, Anti-TSSC6, Anti-tetraspanin 32
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSPAN32(10077)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
RCGCSLDRKGKYTLTPRACGRQPQEPSLLRCSQGGPTHCLHSEAVAIGPRGCSGSLRWLQESDAAPLPLSCHLAAHRALQGRSRGGLSGCPERGLSD