Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0010059M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DNM1L antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DLP1, Anti-DRP1, Anti-DVLP, Anti-DYMPLE, Anti-HDYNIV, Anti-VPS1, Anti-dynamin 1-like
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNM1L(10059)
Opis ogólny
Dynamin 1 like (DNM1L) jest guanozynotrifosfatazą dynaminową i częścią nadrodziny GTPaz dynaminowych. Gen kodujący DNM1L jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 12p11.21. DNM1L mRNA ulega ekspresji w nerkach. Białko jest zlokalizowane w cytoplazmie, a po aktywacji przemieszcza się do błon organelli.
Immunogen
DNM1L (AAH24590.1, 1 a.a. ~ 710 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MEALIPVINKLQDVFNTVGADIIQLPQIVVVGTQSSGKSSVLESLVGRDLLPRGTGIVTRRPLILQLVHVSQEDKRKTTGEENGVEAEEWGKFLHTKNKLYTDFDEIRQEIENETERISGNNKGVSPEPIHLKIFSPNVVNLTLVDLPGMTKVPVGDQPKDIELQIRELILRFISNPNSIILAVTAANTDMATSEALKISREVDPDGRRTLAVITKLDLMDAGTDAMDVLMGRVIPVKLGIIGVVNRSQLDINNKKSVTDSIRDEYAFLQKKYPSLANRNGTKYLARTLNRLLMHHIRDCLPELKTRINVLAAQYQSLLNSYGEPVDDKSATLLQLITKFATEYCNTIEGTAKYIETSELCGGARICYIFHETFGRTLESVDPLGGLNTIDILTAIRNATGPRPALFVPEVSFELLVKRQIKRLEEPSLRCVELVHEEMQRIIQHCSNYSTQELLRFPKLHDAIVEVVTCLLRKRLPVTNEMVHNLVAIELAYINTKHPDFADACGLMNNNIEEQRRNRLARELPSAVSRDKLIQDSRRETKNVASGGGGVGDGVQEPTTGNWRGMLKTSKAEELLAEEKSKPIPIMPASPQKGHAVNLLDVPVPVARKLSAREQRDCEVIERLIKSYFLIVRKNIQDSVPKAVMHFLVNHVKDTLQSELVGQLYKSSLLDDLLTESEDMAQRRKEAADMLKALQGASQIIAEIRETHLW
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-DNM1L wyprodukowane u myszy zostało użyte w Western blotting.
Działania biochem./fizjol.
Dynamina 1 jak (DNM1L) odgrywa rolę w podziale peroksysomalnym i mitochondrialnym. Może promować zwapnienie układu sercowo-naczyniowego.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structural insights into oligomerization and mitochondrial remodelling of dynamin 1-like protein
Chris Frohlich
The Embo Journal (2013)
Skeletal muscle Nur77 expression enhances oxidative metabolism and substrate utilization[S]
Lily C
Journal of Lipid Research (2012)
Mutations in DNM1L, as in OPA1, result indominant optic atrophy despite opposite effectson mitochondrial fusion and fission.
Gerber S
Brain (2017)
Biallelic Mutations in DNM1L are Associated with a Slowly Progressive Infantile Encephalopathy.
Nasca A
Human Mutation (2016)
Receptor-mediated Drp1 oligomerization on endoplasmic reticulum.
Ji WK
The Journal of Cell Biology (2017)