Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0010056M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FARSLB antibody produced in mouse
clone 2F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FRSB, Anti-PheHB, Anti-phenylalanine-tRNA synthetase-like, beta subunit
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FARSB(10056)
Opis ogólny
Gen ten koduje wysoce konserwatywny enzym należący do podrodziny syntetazy aminoacylo-tRNA klasy IIc. Enzym ten składa się z regulatorowych podjednostek beta, które tworzą tetramer z dwiema katalitycznymi podjednostkami alfa. W obecności ATP tetramer ten jest odpowiedzialny za przyłączanie L-fenyloalaniny do końcowej adenozyny odpowiedniego tRNA. Zidentyfikowano pseudogen zlokalizowany na chromosomie 10. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
FARSLB (NP_005678, 234 a.a. ~ 341 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PPIINGDHSRITVNTRNIFIECTGTDFTKAKIVLDIIVTMFSEYCENQFTVEAAEVVFPNGKSHTFPELAYRKEMVRADLINKKVGIRETPENLAKLTRMYLKSEVI
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)