Kluczowe dokumenty
WH0010036M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHAF1A antibody produced in mouse
clone 1C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CAF1, Anti-CAF1B, Anti-CAF1P150, Anti-MGC71229, Anti-P150, Anti-chromatin assembly factor 1, subunit A (p150)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHAF1A(10036)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Chromatin assembly factor I (CAF1) is a nuclear complex consisting of p50, p60 (CHAF1B; MIM 601245), and p150 (CHAF1A) subunits that assembles histone octamers onto replicating DNA in vitro (Kaufman et al., 1995 [PubMed 7600578]).[supplied by OMIM
Immunogen
CHAF1A (AAH67093, 21 a.a. ~ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CKDRPAFPVKKLIQARLPFKRLNLVPKGKADDMSDDQGTSVQSKSPDLEASLDTLENNCHVGSDIDFRPKLVNGKGPLDNFLRNRIETSIGQSTVIIDLT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services