Kluczowe dokumenty
WH0010018M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BCL2L11 antibody produced in mouse
clone 2F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BAM, Anti-BCL2-like 11 (apoptosis facilitator), Anti-BIM, Anti-BOD, Anti-BimEL, Anti-BimL
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL2L11(10018)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny białek BCL-2. Członkowie rodziny BCL-2 tworzą hetero- lub homodimery i działają jako regulatory anty- lub proapoptotyczne, które są zaangażowane w wiele różnych aktywności komórkowych. Białko kodowane przez ten gen zawiera domenę 3 homologii Bcl-2 (BH3). Wykazano, że oddziałuje ono z innymi członkami rodziny białek BCL-2, w tym BCL2, BCL2L1/BCL-X(L) i MCL1, oraz działa jako aktywator apoptozy. Ekspresja tego genu może być indukowana przez czynnik wzrostu nerwów (NGF), a także przez czynnik transkrypcyjny forkhead FKHR-L1, co sugeruje rolę tego genu w apoptozie neuronów i limfocytów. Badania transgeniczne mysiego odpowiednika sugerują, że gen ten funkcjonuje jako istotny inicjator apoptozy w selekcji tymocytów ujemnych. Zidentyfikowano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu tego genu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BCL2L11 (NP_619527, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAKQPSDVSSECDREGRQLQPAERPPQLRPGAPTSLQTEPQGNPEGNHGEGDSCPHGSPQGPLAPPASPGPFATRSPLFIFMRRSSLSRSSSGYFSFD
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)