Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0009950M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GOLGA5 antibody produced in mouse
clone 6B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-RFG5, Anti-golgi autoantigen, golgin subfamily a, 5, Anti-retII
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6B3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GOLGA5(9950)
Opis ogólny
Aparat Golgiego, który uczestniczy w glikozylacji i transporcie białek i lipidów w szlaku wydzielniczym, składa się z szeregu ułożonych w stos cisternae (spłaszczonych woreczków błonowych). Uważa się, że interakcje między Golgim a mikrotubulami są ważne dla reorganizacji Golgiego po jego fragmentacji podczas mitozy. Gen ten koduje członka rodziny białek golgin, której członkowie lokalizują się w Golgim. Białko to jest białkiem błonowym o zwiniętej cewce, które ma odgrywać rolę w wiązaniu i dokowaniu pęcherzyków. W tkankach nowotworowych znaleziono translokacje obejmujące ten gen i protoonkogen ret; sekwencje chimeryczne zostały oznaczone jako RET-II i PTC5. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GOLGA5 (NP_005104, 2 a.a. ~ 99 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SWFVDLAGKAEDLLNRVDQGAATALSRKDNASNIYSKNTDYTELHQQNTDLIYQTGPKSTYISSAADNIRNQKATILAGTANVKVGSRTPVEASHPVE
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)