Kluczowe dokumenty
WH0009542M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NRG2 antibody produced in mouse
clone 3D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Don1, Anti-HRG2, Anti-NTAK, Anti-neuregulin 2
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRG2(9542)
Opis ogólny
Neuregulina 2 (NRG2) jest nowym członkiem rodziny czynników wzrostu i różnicowania neuregulin. Poprzez interakcję z rodziną receptorów Erbb, NRG2 indukuje wzrost i różnicowanie komórek nabłonkowych, neuronalnych, glejowych i innych typów komórek. Gen składa się z 12 eksonów, a jego struktura genomowa jest podobna do struktury neureguliny 1 (NRG1), innego członka rodziny ligandów neuregulinowych. NRG1 i NRG2 pośredniczą w różnych procesach biologicznych, działając w różnych miejscach w tkankach i wywołując różne odpowiedzi biologiczne w komórkach. Gen znajduje się w pobliżu regionu demielinizacyjnego choroby Charcot-Marie-Tooth, ale nie jest odpowiedzialny za tę chorobę. Opisano alternatywne transkrypty kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NRG2 (NP_004874, 116 a.a. ~ 215 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SLKSVQDQAYKAPVVEGKVQGLVPAGGSSSNSTREPPASGRVALVKVLDKWPLRSGGLQREQVISVGSCVPLERNQRYIFFLEPTEQPLVFKTAFAPLD
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)