WH0009464M1
Monoclonal Anti-HAND2 antibody produced in mouse
clone 4H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DHAND2, Anti-Hed, Anti-MGC125303, Anti-MGC125304, Anti-Thing2, Anti-dHand, Anti-heart and neural crest derivatives expressed 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HAND2(9464)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
LSKIKTLRLATSYIAYLMDLLAKDDQNGEAEAFKAEIKKTDVKEEKRKKELNEILKSTVSSNDKKTKGRTGWPQHVWALELK