Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0009440M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CRSP6 antibody produced in mouse
clone 4D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CRSP77, Anti-DRIP80, Anti-FLJ10812, Anti-MED17, Anti-TRAP80, Anti-cofactor required for Sp1 transcriptional activation, subunit 6, 77kDa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MED17(9440)
Opis ogólny
Aktywacja transkrypcji genów jest wieloetapowym procesem, który jest wyzwalany przez czynniki rozpoznające miejsca wzmocnienia transkrypcji w DNA. Czynniki te współpracują z koaktywatorami, aby kierować inicjacją transkrypcji przez aparat polimerazy RNA II. Białko kodowane przez ten gen jest podjednostką kompleksu CRSP (kofaktor wymagany do aktywacji SP1), który wraz z TFIID jest wymagany do skutecznej aktywacji przez SP1. Białko to jest również składnikiem innych kompleksów wielopodjednostkowych, np. białek związanych z receptorem hormonu tarczycy (TR), które oddziałują z TR i ułatwiają funkcję TR na szablonach DNA w połączeniu z czynnikami inicjującymi i kofaktorami. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CRSP6 (AAH21101, 551 a.a. ~ 651 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
FSNHVGLGPIESIGNASAITVASPSGDYAISVRNGPESGSKIMVQFPRNQCKDLPKSDVLQDNKWSHLRGPFKEVQWNKMEGRNFVYKMELLMSALSPCLL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)