Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0009267M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PSCD1 antibody produced in mouse
clone 1D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-B21, Anti-CYTOHESIN1, Anti-D17S811E, Anti-SEC7, Anti-pleckstrin homology, Sec7 and coiled-coil domains 1(cytohesin 1)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYTH1(9267)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny PSCD. Członkowie tej rodziny mają identyczną organizację strukturalną, która składa się z N-końcowego motywu coiled-coil, centralnej domeny Sec7 i C-końcowej domeny pleckstrin homology (PH). Motyw coiled-coil jest zaangażowany w homodimeryzację, domena Sec7 zawiera aktywność białka wymiany nukleotydów guaninowych (GEP), a domena PH oddziałuje z fosfolipidami i jest odpowiedzialna za asocjację PSCD z błonami. Członkowie tej rodziny wydają się pośredniczyć w regulacji sortowania białek i transportu błonowego. Gen ten ulega silnej ekspresji w komórkach naturalnych zabójców i obwodowych limfocytach T oraz reguluje adhezję integryn do błony plazmatycznej limfocytów. Kodowane białko jest w 83% homologiczne do białka CYTH2. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
Pełnej długości rekombinowane białko PSCD1 (AAH50452, 1 a.a. ~ 398 a.a.) ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MEEDDSYVPSDLTAEERQELENIRRRKQELLADIQRLKDEIAEVANEIENLGSTEERKNMQRNKQVAMGRKKFNMDPKKGIQFLIENDLLKNTCEDIAQFLYKGEGLNKTAIGDYLGERDEFNIQVLHAFVELHEFTDLNLVQALRQFLWSFRLPGEAQKIDRMMEAFAQRYCQCNNGVFQSTDTCYVLSFAIIMLNTSLHNPNVKDKPTVERFIAMNRGINDGGDLPEELLRNLYESIKNEPFKIPEDDGNDLTHTFFNPDREGWLLKLGGGRVKTWKRRWFILTDNCLYYFEYTTDKEPRGIIPLENLSIREVEDSKKPNCFELYIPDNKDQVIKACKTEADGRVVEGNHTVYRISAPTPEEKEEWIKCIKAAISRDPFYEMLAARKKKVSSTKRH
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)