Kluczowe dokumenty
WH0009246M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UBE2L6 antibody produced in mouse
clone 2F12-1F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC40331, Anti-RIGB, Anti-UBCH8, Anti-ubiquitin-conjugating enzyme E2L 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F12-1F4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBE2L6(9246)
Opis ogólny
Modyfikacja białek za pomocą ubikwityny jest ważnym mechanizmem komórkowym służącym do kierowania nieprawidłowych lub krótkotrwałych białek do degradacji. Ubikwitynacja obejmuje co najmniej trzy klasy enzymów: enzymy aktywujące ubikwitynę (E1), enzymy sprzęgające ubikwitynę (E2) i ligazy ubikwityna-białko (E3). Gen ten koduje członka rodziny enzymów sprzęgających ubikwitynę E2. Enzym ten jest bardzo podobny w strukturze podstawowej do enzymu kodowanego przez gen UBE2L3. Dla tego genu znaleziono dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
UBE2L6 (AAH32491, 1 a.a. ~ 153 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MMASMRVVKELEDLQKKPPPYLRNLSSDDANVLVWHALLLPDQPPYHLKAFNLRISFPPEYPFKPPMIKFTTKIYHPNVDENGQICLPIISSENWKPCTKTCQVLEALNVLVNRPNIREPLRMDLADLLTQNPELFRKNAEEFTLRFGVDRPS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)