Kluczowe dokumenty
WH0009231M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DLG5 antibody produced in mouse
clone 2A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIAA0583, Anti-PDLG, Anti-discs, large homolog 5 (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DLG5(9231)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny homologów dużych dysków (DLG), podzbioru nadrodziny kinazy guanylanowej związanej z błoną (MAGUK). Białka MAGUK składają się z katalitycznie nieaktywnej domeny kinazy guanylanowej, oprócz domen PDZ i SH3, i uważa się, że funkcjonują jako cząsteczki rusztowania w miejscach kontaktu komórka-komórka. Białko kodowane przez ten gen lokalizuje się w błonie plazmatycznej i cytoplazmie oraz oddziałuje ze składnikami połączeń adhezyjnych i cytoszkieletu. Proponuje się, że funkcjonuje w przekazywaniu sygnałów zewnątrzkomórkowych do cytoszkieletu i w utrzymaniu struktury komórek nabłonkowych. Opisano alternatywne warianty splicingu, ale ich biologiczna natura nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DLG5 (NP_004738, 1708 a.a. ~ 1809 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LDIAPHAIERLHHMHIYPIVIFIHYKSAKHIKEQRDPIYLRDKVTQRHSKEQFEAAQKLEQEYSRYFTGVIQGGALSSICTQILAMVNQEQNKVLWIPACPL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)