Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0009197M7
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC33A1 antibody produced in mouse
clone 3A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ACATN, Anti-AT1, Anti-solute carrier family 33 (acetyl-CoA transporter), member 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgGκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC33A1(9197)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kodowane białko jest wymagane do tworzenia gangliozydów O-acetylowanych (Ac). Przewiduje się, że zawiera od 6 do 10 domen transbłonowych oraz motyw suwaka leucynowego w domenie transbłonowej III. Badania wskazują, że białko jest zlokalizowane w cytoplazmie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SLC33A1 (NP_004724, 1 a.a. ~ 69 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSPTISHKDSSRQRRPGNFSHSLDMKSGPLPPGGWDDSHLDSAGREGDREALLGDTGTGDFLKAPQSFR
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)