Kluczowe dokumenty
WH0009144M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SYNGR2 antibody produced in mouse
clone 5C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC102914, Anti-synaptogyrin 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5C3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG3κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYNGR2(9144)
Opis ogólny
Gen ten koduje integralne białko błonowe zawierające cztery regiony transbłonowe i C-końcowy ogon cytoplazmatyczny, który jest fosforylowany tyrozyną. Dokładna funkcja tego białka jest niejasna, ale badania podobnego białka szczura sugerują, że może ono odgrywać rolę w regulacji ruchu błonowego w komórkach nieneuronalnych. Gen należy do rodziny genów synaptogiryny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SYNGR2 (NP_004701, 168 a.a. ~ 224 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QRYKAGVDDFIQNYVDPTPDPNTAYASYPGASVDNYQQPPFTQNAETTEGYQPPPVY
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)