Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0009132M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNQ4 antibody produced in mouse
clone 2H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DFNA2, Anti-KV7.4, Anti-potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG3κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNQ4(9132)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen tworzy kanał potasowy, który odgrywa kluczową rolę w regulacji pobudliwości neuronów, szczególnie w komórkach czuciowych ślimaka. Prąd generowany przez ten kanał jest hamowany przez muskarynowe receptory acetylocholiny M1 i aktywowany przez retigabinę, nowy lek przeciwdrgawkowy. Kodowane białko może tworzyć homomultimeryczny kanał potasowy lub prawdopodobnie heteromultimeryczny kanał w połączeniu z białkiem kodowanym przez gen KCNQ3. Defekty w tym genie są przyczyną niesyndromicznej głuchoty czuciowo-nerwowej typu 2 (DFNA2), autosomalnej dominującej postaci postępującej utraty słuchu. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
KCNQ4 (NP_004691, 596 a.a. ~ 695 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AREKGDKGPSDAEVVDEISMMGRVKVEKQVQSIEHKLLLGFYSRCLRSGTSASLGAVQVPLFDPDITSDYHSPVDHEDISVSAQTLSISRSVSTNMD
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)