Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
WH0009097M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-USP14 antibody produced in mouse
clone 6D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TGT, Anti-ubiquitin specific peptidase 14 (tRNA-guanine transglycosylase)
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6D6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP14(9097)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ubiquitin specific peptidase 14 (USP14) is a 494 amino acid protein containing a 45kDa catalytic domain at its amino-terminus. Its ubiquitin-like (Ubl) domain associates with 19S regulatory particle (RP) 26S proteasome. This binding activates the deubiquitinating activity of the protein. USP14 is part of the ubiquitin-specific processing (UBP) family of proteases.
Immunogen
USP14 (NP_005142, 395 a.a. ~ 494 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PQKEVKYEPFSFADDIGSNNCGYYDLQAVLTHQGRSSSSGHYVSWVKRKQDEWIKFDDDKVSIVTPEDILRLSGGGDWHIAYVLLYGPRRVEIMEEESEQ
Działania biochem./fizjol.
Ubiquitin specific peptidase 14 (USP14) releases ubiquitin from the proteasome-targeted ubiquitinated proteins resulting in regeneration of ubiquitin at the proteasome. It is involved in the degradation of chemokine receptor CXCR4. Under endoplasmic reticulum (ER) stress, USp14 binds to ER stress receptor, which is involved in unfolded protein response (UPR), a mechanism to control the accumulation of unfolded proteins within the ER lumen. Its overexpression leads to ER-associated degradation (ERAD) pathway inhibition.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structure and mechanisms of the proteasome-associated deubiquitinating enzyme USP14
The Embo Journal (2005)
Deubiquitination of CXCR4 by USP14 is critical for both CXCL12-induced CXCR4 degradation and chemotaxis but not ERK activation
Marjelo A Mines
The Journal of Biological Chemistry (2008)
USP14 inhibits ER-associated degradation via interaction with IRE1alpha
Atsushi Nagai
Biochemical and Biophysical Research Communications (2009)
Zhanyu Ding et al.
Molecular cell, 73(6), 1150-1161 (2019-02-23)
The 26S proteasome is the ATP-dependent protease responsible for regulating the proteome of eukaryotic cells through degradation of mainly ubiquitin-tagged substrates. In order to understand how proteasome responds to ubiquitin signal, we resolved an ensemble of cryo-EM structures of proteasome
Jayashree Chadchankar et al.
PloS one, 14(11), e0225145-e0225145 (2019-11-09)
USP14 is a cysteine protease deubiquitinase associated with the proteasome and plays important catalytic and allosteric roles in proteasomal degradation. USP14 inhibition has been considered a therapeutic strategy for accelerating degradation of aggregation-prone proteins in neurodegenerative diseases and for inhibiting