Kluczowe dokumenty
WH0009068M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANGPTL1 antibody produced in mouse
clone 3A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ANG3, Anti-ANGPT3, Anti-ARP1, Anti-AngY, Anti-KIAA0351, Anti-UNQ162, Anti-angiopoietin-like 1, Anti-dJ595C2.2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANGPTL1(9068)
Opis ogólny
Angiopoetyny są członkami rodziny czynników wzrostu śródbłonka naczyniowego i jedynymi znanymi czynnikami wzrostu w dużej mierze specyficznymi dla śródbłonka naczyniowego. Angiopoetyna-1, angiopoetyna-2 i angiopoetyna-4 uczestniczą w tworzeniu naczyń krwionośnych. Białko kodowane przez ten gen jest kolejnym członkiem rodziny angiopoetyn, które ulega szerokiej ekspresji w dorosłych tkankach, przy czym poziomy mRNA są najwyższe w tkankach silnie unaczynionych. Stwierdzono, że białko to jest białkiem wydzielniczym, które nie działa jako mitogen komórek śródbłonka in vitro. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ANGPTL1 (AAH50640, 24 a.a. ~ 491 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
GQFKIKKINQRRYPRATDGKEEAKKCAYTFLVPEQRITGPICVNTKGQDASTIKDMITRMDLENLKDVLSRQKREIDVLQLVVDVDGNIVNEVKLLRKESRNMNSRVTQLYMQLLHEIIRKRDNSLELSQLENKILNVTTEMLKMATRYRELEVKYASLTDLVNNQSVMITLLEEQCLRIFSRQDTHVSPPLVQVVPQHIPNSQQYTPGLLGGNEIQRDPGYPRDLMPPPDLATSPTKSPFKIPPVTFINEGPFKDCQQAKEAGHSVSGIYMIKPENSNGPMQLWCENSLDPGGWTVIQKRTDGSVNFFRNWENYKKGFGNIDGEYWLGLENIYMLSNQDNYKLLIELEDWSDKKVYAEYSSFRLEPESEFYRLRLGTYQGNAGDSMMWHNGKQFTTLDRDKDMYAGNCAHFHKGGWWYNACAHSNLNGVWYRGGHYRSKHQDGIFWAEYRGGSYSLRAVQMMIKPID
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)