Kluczowe dokumenty
WH0008888M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MCM3AP antibody produced in mouse
clone 1H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GANP, Anti-KIAA0572, Anti-MAP80, Anti-MCM3 minichromosome maintenance deficient 3 (S. cerevisiae) associated protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MCM3AP(8888)
Opis ogólny
Białko utrzymujące minichromosom 3 (MCM3) jest jednym z białek MCM niezbędnych do inicjacji replikacji DNA. Białko kodowane przez ten gen jest białkiem wiążącym MCM3. Stwierdzono, że ma ono zależną od fosforylacji aktywność primazy DNA, która była regulowana w górę w centrum zarodkowym indukowanym immunizacją antygenową. Wykazano, że białko to jest acetylotransferazą, która acetyluje MCM3 i odgrywa rolę w replikacji DNA. Mutageneza sygnału lokalizacji jądrowej MCM3 wpływa na wiązanie tego białka z MCM3, co sugeruje, że białko to może również ułatwiać lokalizację jądrową MCM3. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MCM3AP (AAH13285, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe rekombinowane białko z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VRVARCCEDVCAHLVDLFLVEEIFQTAKETLQELQCFCKYLQRWREAVTARKKLRRQMRAFPAAPCCVDVSDRLRALAPSAECPIAEENLARGLLDLGHA
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)