Merck
WH0008859M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STK19 antibody produced in mouse
clone 4E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-D6S60, Anti-D6S60E, Anti-G11, Anti-HLARP1, Anti-RP1, Anti-serine/threonine kinase 19
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STK19(8859)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes a serine/threonine kinase which localizes predominantly to the nucleus. Its specific function is unknown; it is possible that phosphorylation of this protein is involved in transcriptional regulation. This gene localizes to the major histocompatibility complex (MHC) class III region on chromosome 6 and expresses two transcript variants. (provided by RefSeq)
Immunogen
STK19 (NP_004188, 255 a.a. ~ 364 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QMTQTFGFRDSEITHLVNAGVLTVRDAGSWWLAVPGAGRFIKYFVKGRQAVLSMVRKAKYRELLLSELLGRRAPVVVRLGLTYHVHDLIGAQLVDCISTTSGTLLRLPET
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services