Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Key Documents
WH0008829M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NRP1 antibody produced in mouse
clone 1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp686A03134, Anti-DKFZp781F1414, Anti-NRP, Anti-VEGF165R, Anti-neuropilin 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRP1(8829)
Opis ogólny
NRP1 is a membrane-bound coreceptor to a tyrosine kinase receptor for both vascular endothelial growth factor (VEGF; MIM 192240) and semaphorin (see SEMA3A; MIM 603961) family members. NRP1 plays versatile roles in angiogenesis, axon guidance, cell survival, migration, and invasion.[supplied by OMIM
Immunogen
NRP1 (NP_003864, 22 a.a. ~ 131 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FRNDKCGDTIKIESPGYLTSPGYPHSYHPSEKCEWLIQAPDPYQRIMINFNPHFDLEDRDCKYDYVEVFDGENENGHFRGKFCGKIAPPPVVSSGPFLFIKFVSDYETHG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services