WH0008815M1
Monoclonal Anti-BANF1 antibody produced in mouse
clone 3F10-4G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BAF, Anti-BCRP1, Anti-D14S1460, Anti-MGC111161, Anti-barrier to autointegration factor 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F10-4G12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BANF1(8815)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MTTSQKHRDFVAEPMGEKPVGSLAGIGEVLGKKLEERGFDKAYVVLGQFLVLKKDEDLFREWLKDTCGANAKQSRDCFGCLREWCDAFL