Kluczowe dokumenty
WH0008795M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNFRSF10B antibody produced in mouse
clone 2D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DR5, Anti-KILLER, Anti-KILLER/DR5, Anti-TRAILR2, Anti-TRICK2, Anti-TRICK2A, Anti-TRICK2B, Anti-TRICKB, Anti-ZTNFR9, Anti-tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10b
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1777
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1777
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny receptorów TNF i zawiera wewnątrzkomórkową domenę śmierci. Receptor ten może być aktywowany przez ligand indukujący apoptozę związany z czynnikiem martwicy nowotworów (TNFSF10/TRAIL/APO-2L) i przekazuje sygnał apoptozy. Badania na myszach z niedoborem FADD sugerują, że FADD, białko adaptorowe zawierające domenę śmierci, jest wymagane do apoptozy, w której pośredniczy to białko. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy i jeden niekodujący transkrypt. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TNFRSF10B (AAH01281, 71 a.a. ~ 170 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QKRSSPSEGLCPPGHHISEDGRDCISCKYGQDYSTHWNDLLFCLRCTRCDSGEVELSPCTTTRNTVCQCEEGTFREEDSPEMCRKCRTGCPRGMVKVGDC
Działania biochem./fizjol.
Gen TNFRSF10B (TNF receptor superfamily member 10b) jest genem supresorowym nowotworu, który po mutacji prowadzi do utraty ramienia chromosomu p, co jest częstym zjawiskiem w nowotworach głowy i szyi. Hamuje on nowotworzenie poprzez apoptozę. Cytoplazmatyczna domena śmierci (DD) białka wykorzystuje domenę śmierci związaną z fas (FADD) i kaspazy do tworzenia kompleksu sygnałowego indukującego śmierć (DISC), gdy receptor jest trimeryzowany. Prowadzi to do aktywacji kaspaz i śmierci komórki.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Parthenolide induces apoptosis via TNFRSF10B and PMAIP1 pathways in human lung cancer cells.
Zhao X
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 33 (2014)
Tumor necrosis factor receptor superfamily 10B (TNFRSF10B): an insight from structure modeling to virtual screening for designing drug against head and neck cancer.
Tahir RA
Theoretical Biology & Medical Modelling, 10 (2013)