Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
WH0008767M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RIPK2 antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CARD3, Anti-CARDIAK, Anti-GIG30, Anti-RICK, Anti-RIP2, Anti-receptor-interacting serine-threonine kinase 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RIPK2(8767)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek oddziałujących z receptorem (RIP) kinaz białkowych seryny/treoniny. Kodowane białko zawiera C-końcową domenę aktywacji i rekrutacji kaspaz (CARD) i jest składnikiem kompleksów sygnalizacyjnych zarówno we wrodzonych, jak i adaptacyjnych szlakach odpornościowych. Jest silnym aktywatorem NF-kappaB i induktorem apoptozy w odpowiedzi na różne bodźce. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RIPK2 (AAH04553, 431 a.a. ~ 540 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LQPGIAQQWIQSKREDIVNQMTEACLNQSLDALLSRDLIMKEDYELVSTKPTRTSKVRQLLDTTDIQGEEFAKVIVQKLKDNKQMGLQPYPEILVSRSPSLNLQNKSM
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)