Kluczowe dokumenty
WH0008536M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAMK1 antibody produced in mouse
clone 3G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CAMKI, Anti-calcium/calmodulin-dependent protein kinase I
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAMK1(8536)
Opis ogólny
Kinaza białkowa I zależna od wapnia/kalmoduliny ulega ekspresji w wielu tkankach i jest składnikiem kaskady kinazy białkowej zależnej od kalmoduliny. Wapń/kalmodulina bezpośrednio aktywuje kinazę białkową I zależną od wapnia/kalmoduliny poprzez wiązanie się z enzymem i pośrednio promuje fosforylację i synergistyczną aktywację enzymu przez kinazę I zależną od wapnia/kalmoduliny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CAMK1 (NP_003647, 271 a.a. ~ 370 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LQHPWIAGDTALDKNIHQSVSEQIKKNFAKSKWKQAFNATAVVRHMRKLQLGTSQEGQGQTASHGELLTPVAGGPAAGCCCRDCCVEPGTELSPTLPHQL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetsuya Takano et al.
Nature communications, 8(1), 33-33 (2017-06-28)
A long-standing question in neurodevelopment is how neurons develop a single axon and multiple dendrites from common immature neurites. Long-range inhibitory signaling from the growing axon is hypothesized to prevent outgrowth of other immature neurites and to differentiate them into