Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0008209M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C21orf33 antibody produced in mouse
clone 1F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-D21S2048E, Anti-ES1, Anti-GT335, Anti-HES1, Anti-KNPH, Anti-KNPI, Anti-chromosome 21 open reading frame 33
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... C21orf33(8209)
Immunogen
C21orf33 (NP_004640, 188 a.a. ~ 268 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RGVEVTVGHEQEEGGKWPYAGTAEAIKALGAKHCVKEVVEAHVDQKNKVVTTPAFMCETALHYIHDGIGAMVRKVLELTGK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services