Kluczowe dokumenty
WH0007832M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BTG2 antibody produced in mouse
clone 1C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BTG family, member 2, Anti-PC3, Anti-TIS21
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BTG2(7832)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny BTG/Tob. Rodzina ta ma strukturalnie spokrewnione białka, które wydają się mieć właściwości antyproliferacyjne. To kodowane białko jest zaangażowane w regulację przejścia G1/S cyklu komórkowego. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BTG2 (NP_006754, 59 a.a. ~ 158 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PSKGSGYRCIRINHKMDPIISRVASQIGLSQPQLHQLLPSELTLWVDPYEVSYRIGEDGSICVLYEEAPLAASCGLLTCKNQVLGRSSPSKNYVMAVSS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)